Manganeso (II) sulfato monohidrato 98-101%, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Proveedor: Avantor
Atención

2550-01EA 193.39 EUR
2550-01 2550-05
Manganeso (II) sulfato monohidrato 98-101%, en polvo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Manganeso (II) sulfato monohidrato

  • Lot analysis on label

Formula: MnSO₄·1H₂O
Pto. de fusión: 700 °C
Densidad: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149159
Núm. CAS: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,05763

Order Now

Resultados test especificaciones

Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (MnSO₄·H₂O) 98.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Ignition 10.0 - 12.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 2.0 - 4.0
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Nickel (Ni) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR