Níquel (II) nitrato hexahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis (max. 0,005% Co)

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

25873.232EA 121 EUR
25873.232
Níquel (II) nitrato hexahidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS para análisis (max. 0,005% Co)
Níquel (II) nitrato hexahidrato
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 137 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 56,7 °C
Densidad: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149805
Núm. CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 12,06596

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble substances Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 20 ppm
Ca (Calcio) Max. 50 ppm
Co (Cobalto) Max. 50 ppm
Cu (Cobre) Max. 5 ppm
Fe (Hierro) Max. 10 ppm
K (Potasio) Max. 100 ppm
Mg (Magnesio) Max. 100 ppm
Mn (Manganeso) Max. 20 ppm
Na (Sodio) Max. 50 ppm
Pb (Plomo) Max. 10 ppm
Zn (Cinc) Max. 10 ppm
Conforme a ACS Pasa test
Conforms to ACS Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR