Potasio hidróxido 34% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
26630.296EA 180 EUR
26630.296
Potasio hidróxido 34% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 34.0 - 36.0 %
Ba (Barium) Passes test
Density (20/4) 1.330 - 1.352
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Potassium carbonate Max. 1.0 %
Substances precipitated by NH4OH Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm