Cal sodada, granular ACS +100 mesh, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

266434-500G
266434-500GEA 117 EUR
266434-500G
Cal sodada, granular ACS +100 mesh, Fluka™
Cal sodada
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134094
Núm. CAS: 8006-28-8
UN: 1907
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,08640

Order Now

Resultados test especificaciones

Form granular
Loss on drying (200°C) Max. 7 %
Grain size < 100 mesh Max. 1 %
CO₂-absorption capacity Min. 19.0 %
Capacity ≥19.0 % absorption capacity (CO₂)
Particle Size +100 mesh

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR