Amonio sulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
2674.9025EA 1007.16 EUR
2674.9025 2674.5000 2674-44
Amonio sulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: 336…339 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
IR: 01-2119455044-46
Índice Merck: 13,00559
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 99.0 %
Arsenic (As) max. 0.3 ppm
Chloride (Cl) max. 3 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.01 %
Nitrate (NO3) max. 5 ppm
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Phosphate (PO4) max. 5 ppm
Residue after Ignition max. 0.01 %