≥97%, GPR RECTAPUR®

Proveedor: VWR Chemicals

Sinónimos: Potasio fosfato disódico

26930.260EA 55.7 EUR
26930.260 26930.293 26930.362
≥97%, GPR RECTAPUR®
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Pto. de fusión: 340
Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Índice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR