Arena de Fontainebleau, TECHNICAL

Proveedor: VWR Chemicals

27460.295EA 32.6 EUR
27460.295 27460.364 27460.460
Arena de Fontainebleau, TECHNICAL
Arena de Fontainebleau
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Identificación Pasa test

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR