Sodio gluconato, TECHNICAL

Proveedor: VWR Chemicals

Sinónimos: D-Gluconato de sodio, Gluconato de sodio

27871.295EA 60.9 EUR
27871.295 27871.460
Sodio gluconato, TECHNICAL
Sodio gluconato
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
MW: 218.14 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064210
Núm. CAS: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Índice Merck: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Identificación Pasa test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR