Sodio L(+) Glutamato monohidrato ≥99%, TECHNICAL

Proveedor: VWR Chemicals

27872.298EA 230 EUR
27872.298
Sodio L(+) Glutamato monohidrato ≥99%, TECHNICAL
L(+)-Glutamato de sodio monohidrato
Formula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Pto. de fusión: 225…240 °C
Pto. de inflamación: >225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150138
Núm. CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Índice Merck: 13,06278

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR