Sodio sulfato ≥99.5%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28116.293EA 135 EUR
28116.293
Sodio sulfato ≥99.5%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Sodio sulfato
Formula: Na₂SO₄
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 888 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003504
Núm. CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99,5 %
Absence for pesticide residues Pasa test
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 8.0
Metales pesados (como Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Pérdida por secado (130°C) Max. 0,5 %
Pérdida por ignición (600°C) Max. 0,5 %
N total (Nitrógeno) Max. 10 ppm
Cl (Cloruro) Max. 10 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 20 ppm
As (Arsénico) Max. 1 ppm
Ca + Mg (como Ca) Max. 100 ppm
Fe (Hierro) Max. 2 ppm
K (Potasio) Max. 100 ppm