2,2,4-Trimetilpentano ≥98%, TECHNICAL

Proveedor: VWR Chemicals
Peligro

28775.290EA 56.2 EUR
28775.290 28775.368 28775.461
2,2,4-Trimetilpentano ≥98%, TECHNICAL
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 99,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 98 %
Índice de refracción (20°C) 1.391 - 1.393


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR