Hipoclorito de sodio ≥10% Chlorine_available, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Proveedor: Avantor

2880-48EA 0 EUR
2880-48 2880-41
Hipoclorito de sodio ≥10% Chlorine_available, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. de fusión: -6
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,08702

Order Now

Resultados test especificaciones

Available Chlorine min. 10 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Phosphate (as PO4) max. 0.0005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR