Ácido clorhídrico 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
30018.298EA 34.7 EUR
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Ácido clorhídrico 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST trazable Confirmado