Ácido sulfúrico 2.5 mol/l (5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
30138.293EA 53 EUR
30138.293
Ácido sulfúrico 2.5 mol/l (5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 2.495 - 2.505 mol/l
NIST traceable Confirmed