2-Fosfonopentionato de trietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
30413.04 30413.09
30413.04EA 141 EUR
30413.04 30413.09
2-Fosfonopentionato de trietilo ≥98%
2-Fosfonopentionato de trietilo
Purity: 98% CAS No.: 35051-49-1 Molecular Formula: C11H23O5P Formula Weight: 266.27 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00015163
Formula: C₁₁H₂₃O₅P
Pto. Ebullición: 98 °C (2 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015163
Núm. CAS: 35051-49-1