Ácido perclórico 70.0-72.0% (by alkalimetry), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

30755-2.5L
30755-2.5LEA 383 EUR
30755-2.5L
Ácido perclórico 70.0-72.0% (by alkalimetry), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
Pto. Ebullición: 203 °C
Pto. de fusión: -18 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay (alkalimetric) 70.0 - 72.0 %
Residue on ignition Max. 0.003 %
Silver (Ag) Max. 0.00001 %
Aluminium (Al) Max. 0.000005 %
Arsenic (As) Max. 0.000005 %
Barium (Ba) Max. 0.000002 %
Beryllium (Be) Max. 0.000002 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000005 %
Copper (Cu) Max. 0.00001 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Potassium (K) Max. 0.00003 %
Lithium (Li) Max. 0.000002 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00005 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.000005 %
Nickel (Ni) Max. 0.00001 %
Lead (Pb) Max. 0.000005 %
Strontium (Sr) Max. 0.000002 %
Titanium (Ti) Max. 0.00001 %
Thallium (Tl) Max. 0.000005 %
Vanadium (V) Max. 0.000005 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Zirconium (Zr) Max. 0.00001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Chlorate (ClO₃) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0003 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.00005 %
Total N Max. 0.001 %
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
APHA max. 10


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR