Propileno óxido ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

30765.AE 30765.K2 30765.L7
30765.AEEA 31.2 EUR
30765.AE 30765.K2 30765.L7
Propileno óxido ≥99%
Propileno óxido

Purity: 99+% CAS No.: 75-56-9 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -37°(-35°F) Physical Form: Liquid Density: 0.83 Refractive Index: 1.3660 Appearance: Colourless Odour: Ether-like Melting Point: -112° Boiling Point: 34-35° Beilstein Reference: 79763 Merck Reference: 14,7856 UN No.: 1280 MDL No.: MFCD00005126

Formula: C₃H₆O
Pto. Ebullición: 34…35 °C
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 0,83
Pto. de inflamación: –37 °C (–35 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005126
Núm. CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,7856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR