Tetrabutilamonio perclorato ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

30801.14 30801.22 30801.88
30801.14EA 126 EUR
30801.14 30801.22 30801.88
Tetrabutilamonio perclorato ≥99%
Tetrabutilamonio perclorato

Purity: 99+% CAS No.: 1923-70-2 Molecular Formula: C16H36ClNO4 Formula Weight: 341.92 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 210-217° UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00038722

Formula: C₁₆H₃₆ClNO₄
Pto. de fusión: 210…217 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038722
Núm. CAS: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1481
ADR: 5.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR