Etiquetas selladoras, close-it food & pharma
Proveedor: BURKLE
5303-2017 5303-2018 5303-3018 5303-3017 5303-2020 5303-2023 5303-2021 5303-2022 5303-3020 5303-3022 5303-3021 5303-3023 9990-8075
312-0073EA 89 EUR
312-0073 312-0074 312-0076 312-0075 312-0094 312-0097 312-0095 312-0096 312-0098 312-0100 312-0099 312-0101 BURK9990-8075
Etiquetas selladoras, close-it food & pharma
Etiquetas
Precinto de control con un adhesivo aprobado para su uso con alimentos. La potencia del adhesivo es casi la misma que la del original. Igual que el original, close-it food y pharma para alimentación cuenta con una capa de barrera de aluminio.
  • Se adhiere con firmeza
  • Se puede escribir en ellas
  • El adhesivo cumple la FDA y las normativas europeas para alimentos
Es adecuado para la recogida de muestras alimentarias, farmacéuticas, cosméticas, de aditivos alimentarios e incluso congelados, es decir, todas aquellas aplicaciones en las que la limpieza es especialmente importante.