Potasio tiocianato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención

Sinónimos: Potasio rodanuro, Potasio sulfocianuro

31272-1KG 31272-250G 31272-6X1KG 31272-6X250G 31272-25KG
31272-1KGEA 212 EUR
31272-1KG 31272-250G 31272-6X1KG 31272-6X250G HONC31272-25KG
Potasio tiocianato ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Pto. Ebullición: 500 Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 172 °C
Densidad: 1.89 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Insoluble in Ethanol Max. 0.01 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.5
Ammonium (NH₄) Max. 0.001 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0002 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Sulfide (S) Max. 0.001 %
Matter consuming I (as I) Max. 0.025 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR