Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, 2,4-D

Proveedor: Merck

31518-250MG
31518-250MGEA 54.5 EUR
31518-250MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, 2,4-D
Normativas Estándares orgánicos

  • GHS signal: GHS08, GHS05, GHS07, GHS09


Precaución: P261 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e84fd847fbacd6fb3ea933f7b8eeb36868ea36&vid=90e84fd847fbacd6fb3ea933f7b8eeb36868ea36&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable
Synonym(s) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; 2,4-D
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 94-75-7
MDL No. MFCD00004300
Formula Cl₂C₆H₃OCH₂CO₂H
Molecular weight 221,04
Melting point 136...140 °C (lit.)
Descripción de la clase de peligro H302 - H317 - H318 - H335 - H410
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento RT

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR