Plata nitrato ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

31630-100G 31630-1KG 31630-250G 31630-25G
31630-100GEA 492 EUR
31630-100G 31630-1KG 31630-250G 31630-25G
Plata nitrato ≥99.8%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Plata nitrato
Formula: AgNO₃
Pto. Ebullición: 444 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 212 °C
Densidad: 4,350 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003414
Núm. CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119513705-43
Índice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay Min. 99.8 %
Acid. or alk. react. impurities complying
Free acid complying
Cadmium (Cd) Max. 0.0001 %
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0001 %
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Nitrite (NO₂) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Al, Pb, Bi and Cu ions complying
Appearance of the solution complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR