Sodio hidróxido 0.5 M NaOH (0.5N) solución volumétrica, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención

319503-2L 319503-500ML
319503-2LEA 41.9 EUR
319503-2L 319503-500ML
Sodio hidróxido 0.5 M NaOH (0.5N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: >100 °C (1,013 hPa)
Densidad: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 0.4900 - 0.5100 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.010 N
Traceable to NIST SRM complying
Vapor Density >1 (vs air)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR