VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Proveedor: VWR Chemicals
32040.298EA 34.7 EUR
32040.298 32096.291 32031.297 32032.291 32033.294 32033.374 32035.291 32036.294 32038.291 32039.261 32039.374 32040.185 32040.378 32041.292 32042.295 32044.268 32044.292 32044.372 32045.262 32045.295 32045.375 32046.265 32046.298 32046.378 32095.184 32095.264 32095.366 32095.377 32096.187 32096.267 32096.360 32096.371 32097.261 98192.290 98213.260 32039.294 32095.297 83601.260 83601.290 83610.600 32032.260 98192.260 83610.610 32097.290 32040.260 32096.400 32044.290 32045.290 32045.412 32044.418 85680.290 85680.295 85680.260 932045.262 932045.295
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Tampones Tampones pH
Soluciones preparadas a partir de reactivos AnalaR® NORMAPUR® para análisis.
  • Valor analítico real en la etiqueta a una precisión de ±0,02 unidades de pH (pH 1,00 a 11,00) (±0,05 para tampón de pH 12,00)
  • Trazables a SRM según NIST
  • Número de lote y fecha de envasado para garantizar la trazabilidad
  • Certificado de análisis disponible en www.vwr.com
Manufactured from analytical grade products presenting high accuracy: 0,02 pH unit from pH 1,00 to 11,00 and 0,05 pH unit for pH 12,0.
Certificaciones: Los productos con acreditación ISO 17034 que figuran en la tabla siguiente se producen y certifican de acuerdo con la norma ISO 17034 acreditada por BELAC con el número de certificación 542-RM. Toda la información relativa a la utilización de estos MRC se encuentra en el certificado de análisis.
Información para pedidos: Si se requieren volúmenes significativamente grandes, póngase en contacto con su oficina de ventas local de Avantor para obtener una oferta personalizada.
Envase: Available in different pack sizes: 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L plastic bottles and bag-in-box (5 and 10 L).