Azul de bromofenol ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
32641.03 32641.06 32641.14
32641.03EA 23 EUR
32641.03 32641.06 32641.14
Azul de bromofenol ACS
Azul de bromofenol
CAS No.: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Formula Weight: 669.98 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 270° dec. Beilstein Reference: 61698 Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00005875
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 14,1444