Cuchara de muestreo curvada, mango largo, desechable Bio
Proveedor: BURKLE
5379-1023 5379-0023
331-0339EA 36.5 EUR
331-0339 331-0340
Cuchara de muestreo curvada, mango largo, desechable Bio
Cucharas
La cuchara con cuerpo curvado está diseñada para las sustancias más diversas, p. ej. polvo, granulados, pastas o líquidos. Con la forma angulada de la cuchara pueden alcanzarse bien los rincones de un recipiente. La cuchara de plástico de mango largo permite vaciar bien los restos de los recipientes grandes y accede también a lugares de difícil acceso, p. ej. Bidones de cuello estrecho.
  • Producto fabricado a partir de materias primas renovables
  • Bio-PE, blanco
  • Embalaje individual y esterilización opcional, para un solo uso 
  • Con forma curvada de la