Tomamuestras LiquiSampler
Proveedor: BURKLE
5330-2100 5330-2200 5330-1100 5330-1200 5330-1060 5330-2060
331-2150EA 547 EUR
331-2150 331-2151 331-2152 331-2153 331-0036 331-0037
Tomamuestras LiquiSampler
Muestreadores Muestreadores de líquidos
Hecho de PTFE/FEP o PP ultra puro y químicamente inerte para un muestreo sin contaminación. Se adapta a todos los tanques y barriles con aberturas de al menos 32 mm de diámetro.
  • El desmontaje y la limpieza son extremadamente sencillos
  • Funcionamiento con un solo botón pulsador
  • Fácil de limpiar: las superficies están libres de poros y grietas, lo que evita la acumulación de suciedad
  • Botones pulsadores codificados por colores en rojo, azul, verde, amarillo, blanco y negro
  • Roscas de tornillo redondas probadas en la higiene de los alimentos
Adecuado paraMore Product Information