Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), en lentejas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Tamiz molecular A3
334278-1KG
334278-1KGEA 264 EUR
334278-1KG
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), en lentejas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 2 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00147627
Núm. CAS: 1318-02-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3