, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Proveedor: Avantor

Sinónimos: pNPP, Fosfato de disodio y 4-nitrofenilo hexahidrato

3351.0005EA 0 EUR
3351.0005 3351.0025
, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066288
Núm. CAS: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay about 70%
Free p-nitrophenol max. 0.07 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR