Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 207 Solution

Proveedor: Merck

33617-1ML
33617-1MLEA 446 EUR
33617-1ML
Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 207 Solution
Normativas Estándares orgánicos

  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09


Precaución: P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352

https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16877c95af3fb94a4ce317c249ffe7f4f1ec7476&vid=16877c95af3fb94a4ce317c249ffe7f4f1ec7476&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

ESPECIFICACIONES

Synonym(s) 2,2′,3,3′,4,4′,5,6,6′-Nonabromodiphenyl ether solution; 2,2′,3,3′,4,4′,5,6,6′-NonaBDE; PBDE 207
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS No. 437701-79-6
MDL No. MFCD08460509
Formula C₁₂HBr₉O
Molecular weight 880,27
Descripción de la clase de peligro H225 - H304 - H315 - H336 - H410
Punto de inflamación –12 °C - closed cup
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento 2...8 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR