(2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: (2S,4S)-Pentane-2,4-diylbis(diphenylphosphine), (S,S)-BDPP

33668.MDEA 83.8 EUR
33668.MD
(2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane ≥99%
(2S,4S)-(-)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane

Purity: 99% CAS No.: 77876-39-2 Molecular Formula: C29H30P2 Formula Weight: 440.50 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00058923

Formula: C₂₉H₃₀P₂
MW: 440.50 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058923
Núm. CAS: 77876-39-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR