Formamida, seca, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

34724-1L 34724-6X1L
34724-1LEA 63.46 EUR
34724-1L 34724-6X1L
Formamida, seca, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Formamida
Formula: HCONH₂
Pto. Ebullición: 210 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: 1…3 °C
Densidad: 1,133 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00007941
Núm. CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
ADR: 1,
Índice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Suitability (for KF-titration) test passed
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2
Vapor Density 1.55 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.447 (lit.)
Vapor Pressure 0.08 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 932 °F


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR