Agua con 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend LC-MS, Riedel-de Haën™

Proveedor: Honeywell Chemicals

34978-2.5L
34978-2.5LEA 79.2 EUR
34978-2.5L
Agua con 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Solvent Blend LC-MS, Riedel-de Haën™
Agua con 0,1% (v/v) Ácido trifluoroacético

RTECS Number: 231-791-2

Pto. Ebullición: 100 °C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 0.9982 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 76-05-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay trifluoroacetic acid 0.093 - 0.107 %
pH (20 °C) 2.0 - 2.2
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 25 %
Transmittance at 230 nm Min. 85 %
Transmittance from 254 nm Min. 99 %
HPLC Gradient at 210 nm Max. 50 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 10 mAU
LC-MS application complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR