Yodo 0.05 M I2 (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención

35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
35090-2.5LEA 136 EUR
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
Yodo 0.05 M I2 (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
Índice Merck: 13,05036

Order Now

Resultados test especificaciones

Factor 0.999 - 1.001


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR