L(-)-Glutatión, Millipore®

Proveedor: Merck Millipore Calbiochem

3541-1 3541-100 3541-25 3541-5
3541-1EA 33.1 EUR
3541-1 3541-100 3541-25 3541-5
L(-)-Glutatión, Millipore®
L(-)-Glutation
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Pto. de fusión: 185…195 °C
Densidad: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065939
Núm. CAS: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Índice Merck: 13,04488

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR