Potasio hidróxido 50% (w/v) en solución acuosa

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

35621.AP 35621.K2
35621.APEA 59 EUR
35621.AP 35621.K2
Potasio hidróxido 50% (w/v) en solución acuosa
Potasio hidróxido

CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.50 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553

Formula: KOH
Densidad: 1,50
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR