Sodio hidróxido standardised solution 0.05 N en solución acuosa

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

35623.K2 35623.K7 35623.M4
35623.K2EA 39.1 EUR
35623.K2 35623.K7 35623.M4
Sodio hidróxido standardised solution 0.05 N en solución acuosa
Sodio hidróxido

CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003548

Formula: NaOH
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR