Yodo solution_standardised 0.01 N aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35636.K2
35636.K2EA 65.5 EUR
35636.K2
Yodo solution_standardised 0.01 N aqueous solution
Yodo
CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011355
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05036