Plata cloruro, ultra seco ≥99.997% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención


Ampuled under argon

35715.03 35715.06
35715.03EA 205 EUR
35715.03 35715.06
Plata cloruro, ultra seco ≥99.997% (metals basis)
Plata cloruro

Purity: 99.997% CAS No.: 7783-90-6 Molecular Formula: AgCl Formula Weight: 143.32 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.56 Refractive Index: 2.071 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 455° Boiling Point: 1550° Merck Reference: 14,8509 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003399

Formula: AgCl
Pto. Ebullición: 1550 °C
Pto. de fusión: 455 °C
Densidad: 5,56
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003399
Núm. CAS: 7783-90-6
EINECS: 232-033-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,8509

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR