Tricloruro de europio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención


Ampuled under argon

35738.03 35738.06 35738.14
35738.03EA 120 EUR
35738.03 35738.06 35738.14
Tricloruro de europio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de europio

Purity: 99.99% CAS No.: 10025-76-0 Molecular Formula: EuCl3 Formula Weight: 258.32 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010994

Formula: Cl₃Eu
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010994
Núm. CAS: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4
Índice Merck: 14,3904

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR