Lutecio solución patrón, 10000 mg/l Lu en ácido nítrico 5% (de Lu₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35757.AEEA 658 EUR
35757.AE
Lutecio solución patrón, 10000 mg/l Lu en ácido nítrico 5% (de Lu₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de lutecio
Molecular Formula: Lu2O3 in 5% HNO3
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Trazable a NIST