Rutenio solución patrón, 10000 mg/L Ru en ácido clorhídrico 20% (de RuCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35773.AD 35773.AE 35773.AP
35773.ADEA 371 EUR
35773.AD 35773.AE 35773.AP
Rutenio solución patrón, 10000 mg/L Ru en ácido clorhídrico 20% (de RuCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rutenio
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certificaciones: Trazable a NIST