Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Eugenol
Proveedor: Merck
35995-250MG
35995-250MGEA 60.3 EUR
35995-250MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Eugenol
Normativas Estándares orgánicos
  • GHS signal: GHS07
Precaución: P261 - P264 - P272 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5786dbd8b96771de01c5bf6674f5d59da2825385&vid=5786dbd8b96771de01c5bf6674f5d59da2825385&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
ESPECIFICACIONES
M-Clarity quality level MQ100
Synonym(s) 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol; 4-Allyl-2-methoxyphenol; 4-Allylguaiacol
Environmentally Preferable
Densidad 1,067 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS No. 97-53-0
MDL No. MFCD00008654
Formula 4-(H₂C=CHCH₂)C₆H₃-2-(OCH₃)OH
Molecular weight 164,20
Melting point –12…+10 °C (lit.)
Punto de ebullición 254 °C (lit.)
Descripción de la clase de peligro H317 - H319
Punto de inflamación 112 °C - closed cup
Condiciones de envío STD
Condiciones de almacenamiento RT