Arseniuro de dihierro ≥99.5% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

36190.09
36190.09EA 333 EUR
36190.09
Arseniuro de dihierro ≥99.5% (metals basis)
Arseniuro de dihierro

Purity: 99.5% CAS No.: 12005-88-8 Molecular Formula: Fe2As Formula Weight: 186.62 Physical Form: 10mm & down lump Odour: Odourless UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00151533

Formula: AsFe₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151533
Núm. CAS: 12005-88-8
EINECS: 234-474-7
UN: 1557
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR