Litio sulfato monohidrato ≥99.0% ACS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

36216.36 36216.A3 36216.22
36216.36EA 212 EUR
36216.36 36216.A3 36216.22
Litio sulfato monohidrato ≥99.0% ACS
Litio sulfato monohidrato

Purity: 99.0% min CAS No.: 10102-25-7 Molecular Formula: Li2SO4.H2O Formula Weight: 127.96 (109.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.06 Melting Point: 130° -H2O Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00149766

Formula: Li₂SO₄·H₂O
Pto. de fusión: 130 °C (-H₂O)
Densidad: 2,06
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149766
Núm. CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Índice Merck: 14,5541

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR