Níquel Cromo aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), en trozos

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

36298.14 36298.22
36298.14EA 130 EUR
36298.14 36298.22
Níquel Cromo aleación (80:20%) ≥99.9% (metals basis), en trozos
Níquel Cromo aleación (80:20%)

Purity: 99.9% CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Odour: Odourless


For vacuum deposition

Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673110
Núm. CAS: 11106-97-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR