Holmio óxido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

36357.09 36357.18
36357.09EA 223 EUR
36357.09 36357.18
Holmio óxido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Holmio óxido

Purity: 99.9% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053

Formula: Ho₂O₃
Pto. Ebullición: 2600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2360 °C
Densidad: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011053
Núm. CAS: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Índice Merck: 14,4727

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR