Acetonitrilo ≥99.5% ACS

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Cianuro de metilo

36423.AP 36423.K2 36423.K7 36423.M1 36423.M6
36423.APEA 73.6 EUR
36423.AP 36423.K2 36423.K7 36423.M1 36423.M6
Acetonitrilo ≥99.5% ACS
Acetonitrilo

Purity: 99.5+% CAS No.: 75-05-8 Molecular Formula: CH3CN Formula Weight: 41.05 Flash Point: 5°(41°F) Physical Form: Liquid Density: 0.786 Refractive Index: 1.3440 Odour: Pungent Melting Point: -48° to -45° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 741857 Merck Reference: 14,70 UN No.: 1648 MDL No.: MFCD00001878

Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C
Pto. de fusión: –48 °C…–45 °C
Densidad: 0.786
Pto. de inflamación: 5 °C (41 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
IR: 01-2119471307-38
Índice Merck: 14,70
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR