Dimetil(1-naftil)amina ≥99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

36438.AA 36438.AC
36438.AAEA 42 EUR
36438.AA 36438.AC
Dimetil(1-naftil)amina ≥99%
Dimetil(1-naftil)amina

Purity: 99% CAS No.: 86-56-6 Molecular Formula: C10H7N(CH3)2 Formula Weight: 171.24 Physical Form: Liquid Density: 1.039 Refractive Index: 1.6230 Appearance: Pale yellow Boiling Point: 145-147°/12mm Merck Reference: 14,3252 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00003919

Formula: C₁₂H₁₃N
Pto. Ebullición: 145…147 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,039
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003919
Núm. CAS: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,3252

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR