N-Metil-2-pirrolidona (NMP), extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

364381000 364380010 364380025 364385000
364381000.EA 43.2 EUR
364381000. 364380010. 364380025. 364385000.
N-Metil-2-pirrolidona (NMP), extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
Pto. Ebullición: 202 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –24 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR